Learn More
Dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371698 25 g 25 g
11351698 1 g 1 g
11361698 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011051.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para catálisis, galvanoplastia, fotografía
Catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble, microscopía. El hexacloroplatinato(IV) de dihidrógeno, hexahidrato se utiliza para la determinación del potasio. También se utiliza para la purificación del platino mediante un tratamiento con cloruro de amonio y calentamiento del hexacloroplatinato de amonio con platino elemental de producciones de hidrógeno. También se aplica en catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble y microscopía. Es un precursor para la preparación de otros catalizadores de platino. Además, también se utiliza como reactivo analítico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26023-84-7
Fórmula molecular Cl6H2Pt
Peso molecular (g/mol) 409.80
Número MDL MFCD00149909
Clave InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo CPA, Chloroplatinic acid
Nombre IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Color De naranja a blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Red-brown crystals or lump
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Densidad 2.43 g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.82 (Anhydrous)