Learn More
Dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble, microscopía. El hexacloroplatinato(IV) de dihidrógeno, hexahidrato se utiliza para la determinación del potasio. También se utiliza para la purificación del platino mediante un tratamiento con cloruro de amonio y calentamiento del hexacloroplatinato de amonio con platino elemental de producciones de hidrógeno. También se aplica en catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble y microscopía. Es un precursor para la preparación de otros catalizadores de platino. Además, también se utiliza como reactivo analítico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate |
| Punto de fusión | 60°C (decomposition) |
| Color | De naranja a blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.82 (Anhydrous) |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Mostrar más |