Learn More
Cytiva Gel y kit de tampones DIGE
Herramientas para aumentar la calidad, reproducibilidad y comodidad de 2-D DIGE utilizando el sistema Ettan™ DIGE
437.00€ - 589.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gel y kit de tampones DIGE |
---|---|
Cantidad | 1 kit: 2 tampones de ánodo de 125 ml; 4 tampones de cátodo de 125 ml; 12 tubos de solución de sellado de agarosa |
Includes: Kit: 2 x 125mL anode buffer; 4 x 125mL cathode buffer; 12 tubes agarose sealing solution
Código de producto | Marca | Color | Formulario | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Formulario | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10310405
|
Cytiva
28-9374-51 |
Incolora | Sólido y líquido |
589.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10636555
|
Cytiva
28-9374-52 |
Azul | Sólido y líquido |
437.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- La secuencia de gel DIGE con el kit de tampón DIGE se traduce en mapas de puntos con reproducibilidad en comparación con los geles de poliacrilamida homecast, reduciendo así la variación técnica entre geles
- Listos para su uso
- Vida útil prolongada
- Elimina la necesidad de hacer tampones, geles de fundición y placas de vidrio de lavado
- Ofrece calidad y rendimiento del sistema Laemmli con reproducibilidad, comodidad y ahorro de tiempo
- Debe utilizarse con el kit de tampones DIGE
- gel de poliacrilamida con bajo contenido de flúor al 12,5 % prefundido
- Fundido en un casete de vidrio fluorescente bajo desarrollado para la electroforesis en 2-D de segunda dimensión
- Sólido
- Dimensiones: 10 x 7,7 x 0,03 pulg. (255 x 196 x 1 mm)
- Sistema de dos tampones diseñado para procesar hasta doce geles DIGE simultáneamente
- Contiene la cantidad de reactivos necesaria para un solo ciclo de hasta 12 geles DIGE
- Líquido
Especificaciones
Gel y kit de tampones DIGE | |
1 kit: 2 tampones de ánodo de 125 ml; 4 tampones de cátodo de 125 ml; 12 tubos de solución de sellado de agarosa |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
Indicaciones de peligro
Otros peligros
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
- UNKNOWN ACUTE-90% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 90% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Gel y kit de tampones DIGE