Includes
Kit: 2 tampones de ánodo de 125 ml; 4 tampones de cátodo de 125 ml; 12 tubos de solución de sellado de agarosa
- La secuencia de gel DIGE con el kit de tampón DIGE se traduce en mapas de puntos con reproducibilidad en comparación con los geles de poliacrilamida homecast, reduciendo así la variación técnica entre geles
- Listos para su uso
- Vida útil prolongada
- Elimina la necesidad de hacer tampones, geles de fundición y placas de vidrio de lavado
- Ofrece calidad y rendimiento del sistema Laemmli con reproducibilidad, comodidad y ahorro de tiempo
- Debe utilizarse con el kit de tampones DIGE
- gel de poliacrilamida con bajo contenido de flúor al 12,5 % prefundido
- Fundido en un cassette de vidrio fluorescente bajo desarrollado para la electroforesis en 2-D de segunda dimensión
- Sólido
- Dimensiones: 10 x 7,7 x 0,03 pulg (255 x 196 x 1mm)
- Sistema de dos tampones diseñado para procesar hasta doce geles DIGE simultáneamente
- Contiene la cantidad de reactivos necesaria para un solo ciclo de hasta 12 geles DIGE
- Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El gel DIGE es un gel de poliacrilamida prefundido en un casete de vidrio fluorescente bajo. |
| Tampón | Tampón basado en piperidinopropionamida (PPA) |
| Color | Incolora |
| Tipo de producto | Gel y kit de tampones DIGE |
| Intervalo de separación | Desde 12 hasta 120 kDa |
| Formulario | Sólido y líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones industriales: química analítica, investigación Para análisis de proteínas diferenciales |
| Contenido del kit | Tampones de procesamiento y solución de sellado para la fijación de geles immobiline™ DryStrip (tiras ipg) en la parte superior del gel de poliacrilamida |
| Cantidad | 1 kit: 2 tampones de ánodo de 125 ml; 4 tampones de cátodo de 125 ml; 12 tubos de solución de sellado de agarosa |
| Requisitos de almacenamiento | 2-8 °C |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN ACUTE-90% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 90% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.