Learn More
Cytiva Gel y kit de tampones DIGE
Código de producto. 10636555 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Incolora
Formulario:
Sólido y líquido
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Color Formulario unitSize
10636555 Azul Sólido y líquido 1 set
10310405 Incolora Sólido y líquido cada uno
2 options
Código de producto. 10636555
Marca: Cytiva 28937452
Includes
Kit: 2 tampones de ánodo de 125 ml; 4 tampones de cátodo de 125 ml; 12 tubos de solución de sellado de agarosa
Herramientas para aumentar la calidad, reproducibilidad y comodidad de 2-D DIGE utilizando el sistema Ettan™ DIGE
  • La secuencia de gel DIGE con el kit de tampón DIGE se traduce en mapas de puntos con reproducibilidad en comparación con los geles de poliacrilamida homecast, reduciendo así la variación técnica entre geles
  • Listos para su uso
  • Vida útil prolongada
  • Elimina la necesidad de hacer tampones, geles de fundición y placas de vidrio de lavado
  • Ofrece calidad y rendimiento del sistema Laemmli con reproducibilidad, comodidad y ahorro de tiempo
Gel DIGE
  • Debe utilizarse con el kit de tampones DIGE
  • gel de poliacrilamida con bajo contenido de flúor al 12,5 % prefundido
  • Fundido en un cassette de vidrio fluorescente bajo desarrollado para la electroforesis en 2-D de segunda dimensión
  • Sólido
  • Dimensiones: 10 x 7,7 x 0,03 pulg (255 x 196 x 1mm)
Kit de tampones DIGE
  • Sistema de dos tampones diseñado para procesar hasta doce geles DIGE simultáneamente
  • Contiene la cantidad de reactivos necesaria para un solo ciclo de hasta 12 geles DIGE
  • Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 290 °C
Descripción Sistema de dos tampones especialmente diseñado para procesar hasta doce geles DIGE simultáneamente
Color Azul
Formulario Sólido y líquido
Para utilizar con (aplicación) Para análisis de proteínas diferenciales
Contenido del kit Tampones de procesamiento y solución de sellado para la fijación de geles immobiline™ DryStrip (tiras ipg) en la parte superior del gel de poliacrilamida, tampón de ánodo, tampón de cátodo, 12 tubos de solución de sellado de agarosa
Temperatura de fusión 18 °C
Peso molecular 92,09472
Cantidad 1 kit: 2 tampones de ánodo de 125 ml; 4 tampones de cátodo de 125 ml; 12 tubos de solución de sellado de agarosa
Requisitos de almacenamiento 2 - 8°C
Tipo de producto Gel y kit de tampones DIGE