Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de citosina-beta-D-arabinofuranosa
Interfiere en la síntesis del ADN
40.55€ - 151.00€
Especificaciones
Formato | Sólido |
---|---|
Peso molecular | 279,68 |
Tipo de producto | Clorhidrato de citosina-beta-D-arabinofuranosa |
Fórmula molecular | C9H14ClN3O5 |
Número MDL | MFCD00012839 |
Contenido y almacenamiento | Manténgase en frío |
Clave InChI | KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N |
SMILES | Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Peso molecular (g/mol) | 279.68 |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15437029
|
Thermo Scientific Chemicals
J65671.03 |
1 g |
40.55€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15447029
|
Thermo Scientific Chemicals
J65671.06 |
5 g |
75.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15457029
|
Thermo Scientific Chemicals
J65671.09 |
10 g |
151.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Interfiere en la síntesis del ADN
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Sólido | |
Clorhidrato de citosina-beta-D-arabinofuranosa | |
MFCD00012839 | |
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N | |
279.68 |
279,68 | |
C9H14ClN3O5 | |
Manténgase en frío | |
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O | |
Blanco |