Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de citosina-beta-D-arabinofuranosa
Código de producto. 15457029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457029 10 g 10 g
15437029 1 g 1 g
15447029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457029 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65671.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Interfiere en la síntesis del ADN
Interfiere en la síntesis del ADN
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formato Sólido
Peso molecular 279,68
Tipo de producto Clorhidrato de citosina-beta-D-arabinofuranosa
Contenido y almacenamiento Manténgase en frío
Cantidad 10 g
Color Blanco
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.