Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de citosina-beta-D-arabinofuranosa
Código de producto. 15437029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437029 1 g 1 g
15447029 5 g 5 g
15457029 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437029 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65671.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Interfiere en la síntesis del ADN
Interfiere en la síntesis del ADN
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Peso molecular 279,68
Tipo de producto Clorhidrato de citosina-beta-D-arabinofuranosa
Fórmula molecular C9H14ClN3O5
Número MDL MFCD00012839
Cantidad 1 g
Contenido y almacenamiento Manténgase en frío
Clave InChI KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 279.68
Color Blanco