Learn More
Melford Cytosine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
626.00€ - 2460.00€
Especificaciones
CAS 71-30-7
Fórmula molecular C4H5N3O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30018176
Ver documentos
Melford
C55000-500.0
500 g
2460.00€
500 g
30018175
Ver documentos
Melford
C55000-100.0
100 g
626.00€
100 g
Descripción
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C4H5N3O
Molecular Weight: 111.1
CAS Number: 71-30-7
Especificaciones
Especificaciones
71-30-7
C4H5N3O
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Melford Cytosine