missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Cytosine

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

Marca:  Melford C55000-100.0

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 30018175

  • 626.00€ / 100 g

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

Molecular Formula: C4H5N3O

Molecular Weight: 111.1

CAS Number: 71-30-7
Spezifikation

Spezifikation

71-30-7
C4H5N3O
100 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Melford Cytosine > 100 g

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt