Learn More
Melford Citosina
Código de producto. 30018176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018176 500 g 500 g
30018175 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018176 Proveedor Melford N.º de proveedor C55000500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Fórmula molecular: C4H5N3O
Peso molecular: 111,1
Número CAS: 71-30-7
Especificaciones
CAS 71-30-7
Fórmula molecular C4H5N3O
Cantidad 500 g