Learn More
Cyclobenzaprine hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.

55.35€ - 153.90€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclobenzaprine hydrochloride |
---|---|
Forma física | Solid |
CAS | 6202-23-9 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16451048
![]() |
Medchem Express
HY-B0740 |
5 g |
153.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16432269
![]() |
Medchem Express
HY-B0740 |
1 g |
55.35€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.Especificaciones
Cyclobenzaprine hydrochloride | |
6202-23-9 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation | |
H2O : ≥ 100 mg/mL (320.67 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.33 mM; Need ultrasonic) | |
311.85 | |
99.91% |
Solid | |
Blanco | |
C20H22ClN | |
MK130 hydrochloride | |
CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C\13.Cl | |
311.85 | |
Research |
Seguridad y manipulación
H301∣H312+H332
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.