Learn More
Cyclobenzaprine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16432269
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16432269 1 g 1 g
16451048 5 g 5 g
2 options
Product Code. 16432269
Brand: Medchem Express HYB0740
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclobenzaprine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 6202-23-9
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClN
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo MK130 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (320.67 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C\13.Cl
Peso molecular (g/mol) 311.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.85
Porcentaje de pureza 99.91%