Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de expresión génica TaqMan™ personalizado, VIC con cebador limitado
Los ensayos de expresión génica TaqMan personalizados de Applied Biosystems, VIC con cebador limitado, son la versión personalizada de nuestros ensayos prediseñados TaqMan para PCR cuantitativa en tiempo real.
475.00€ - 1256.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores). Almacenar (a entre -15 °C y -25 °C. ) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
Línea de productos | TaqMan™ |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16315342
|
Applied Biosystems™
4448488 |
M (750 reactions), made to order |
598.00€
750 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15893045
|
Applied Biosystems™
4448492 |
L (2900 reactions), made to order |
1256.00€
2900 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16305342
|
Applied Biosystems™
4448487 |
S (360 reactions), made to order |
475.00€
360 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays, VIC primer-limited, are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (VIC) on the 5’ end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3’ end.
Features include:
• Easy to use—just add cDNA and master mix and run the qPCR—no melt curves required
• Specific—TaqMan assays use proprietary MGB-containing probes that can be up to 15 bases shorter than non-MGB probes, improving the specificity of the assay
• Sensitive—TaqMan assays are ideal for measuring low levels of expression or low-abundance targets
• Accurate—identify small fold-changes with high accuracy of quantitation
• Gold-standard TaqMan qPCR chemistry—TaqMan assays draw on Thermo Fisher Scientific's bioinformatics assay design pipeline to help ensure high specificity and minimal cross-reactivity, even for gene variants with high sequence homology
• Ideal for multiplexing—combine one FAM-labeled and one VIC-labeled assay to create a duplex assay for two different gene targets in the same qPCR well
• Ideal for control assays—use a VIC primer-limited assay for high-expressing endogenous control genes
• Sequences provided—with every Custom TaqMan Gene Expression you design and order
Approximate ship time
Made to order: 4–6 days in North America, 6–10 days in Europe
Pre-formulated assay
• 2 unlabeled PCR primers (150 nM each final 1X concentration)
• 1 VIC dye-labeled TaqMan MGB probe (250 nM final 1X concentration)
TaqMan Gene Expression assays are the gold standard in real-time PCR gene expression studies, built on more than 20 years of experience. Each assay includes target primers and a sequence-specific probe optimized for the best functional performance. No additional design, optimization, or melt curve analysis is needed. Available in a wide variety of formats and species, new assay designs are constantly added to help meet your research needs. TaqMan assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Especificaciones
1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores). Almacenar (a entre -15 °C y -25 °C. ) |
|
Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Temperatura ambiente |