Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de expresión génica TaqMan™ personalizado, VIC con cebador limitado
Código de producto. 16315342 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Tamaño de la unidad:
2900 reacciones
360 reacciones
750 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16315342 M (750 reactions), made to order 750 reacciones
15893045 L (2900 reactions), made to order 2900 reacciones
16305342 S (360 reactions), made to order 360 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16315342 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4448488
Los ensayos de expresión génica TaqMan personalizados de Applied Biosystems, VIC con cebador limitado, son la versión personalizada de nuestros ensayos prediseñados TaqMan para PCR cuantitativa en tiempo real.
Los ensayos de expresión génica TaqMan personalizados de Applied Biosystems, VIC con cebador limitado, son la versión personalizada de nuestros ensayos prediseñados TaqMan para PCR cuantitativa en tiempo real.Los ensayos de expresión génica personalizados TaqMan constan de un par de cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan con una etiqueta de colorante (VIC) en el extremo 5’ y unión al surco menor (MGB) y supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3’.
Las características incluyen:
Fácil de usar: simplemente añada ADNc y mezcla maestra y realice la PCRc; las curvas de fusión no son necesarias
Específico: los ensayos TaqMan utilizan sondas patentadas que contienen MGB y que pueden ser hasta 15 bases más cortas que las sondas que no son MGB, lo que mejora la especificidad del ensayo
Sensible: los ensayos TaqMan son ideales para medir niveles bajos de expresión u objetivos poco abundantes
Preciso: identifica pequeños cambios en el pliegue con alta precisión de cuantificación
Composición química TaqMan de referencia: los ensayos TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática de Thermo Fisher Scientific para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para variantes genéticas con homología de secuencia alta
Ideal para multiplexado Combine un ensayo etiquetado con FAM y un ensayo etiquetado con VIC para crear un ensayo doble para dos genes diana diferentes en el mismo pocillo de PCRc
Ideal para ensayos de control: utilice un ensayo de VIC con cebador limitado para genes de control endógeno de alta expresión
Secuencias proporcionadas: se suministran con cada expresión génica TaqMan personalizada que diseñe y pida
Tiempo aproximado de envío
Se fabrica a medida:4–6 días en Norteamérica, 6–10 días en Europa
Los ensayos de expresión génica TaqMan son el estándar de referencia en los estudios de expresión génica de PCR en tiempo real, basados en más de 20 años de experiencia.Cada ensayo incluye los cebadores diana y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional.No es necesario ningún tipo de análisis de curva de fusión, optimización ni diseño adicional.Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para ayudar a satisfacer todas sus necesidades de investigación.Los ensayos de TaqMan han sido citados en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar (a entre -15 °C y -25 °C.
)
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Línea de productos TaqMan
Cantidad M (750 reactions), made to order
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de reacciones 750 reacciones