Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
5205.00€ - 14735.00€
Especificaciones
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT
Modelo Sin cortavientos
Tipo Balanza de precisión (2 puestos)
Garantía 10 años
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
16477445
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE6202P-2S00-0
1500 g, 3000 g, 6200 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
5205.00€
cada uno
16223272
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE32202P0-S00
4200 g, 32.200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
14735.00€
1 unidad
16203282
BIOPHARMA
Ver documentos
Sartorius
MCE4202S0-S00
4200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
5695.00€
1 unidad
16223282
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE6202S-2S00-0
6200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
6680.00€
1 unidad
16407495
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE8202S-2S00-0
8200 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
7475.00€
cada uno
16203262
BIOPHARMA
Ver documentos
Sartorius
MCE2202S0-S00
2200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
5370.00€
1 unidad
Descripción
Descripción
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Excellent service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Sin cortavientos
10 años
50/60 Hz (± 5%)
Pantalla táctil TFT
Balanza de precisión (2 puestos)
100/240 V (±10%)
Class II
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCE