Learn More
Sartorius Balanza de precisión (2 puestos) Cubis™ II, interfaz de usuario MCE
BIOPHARMA
Código de producto. 16203262 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32.200 g
6200 g
8200 g
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Tamaño de la unidad
16203262 2200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 1 unidad
16477445 1500 g, 3000 g, 6200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica cada uno
16223272 4200 g, 32.200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 1 unidad
16203282 4200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 1 unidad
16223282 6200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 1 unidad
16407495 8200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16203262 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCE2202S0S00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5940.95€
    5185.00€ / paquete de 1
    Ahorro 755.95€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Operación Activada mediante tecla táctil, sin contacto usando sensor IR (protector de corrientes de aire M) o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Capacidad 2200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT
Legibilidad 0,01 g
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Linealidad ± 6 mg
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Sin cortavientos
Repetibilidad ± 4 mg
Tiempo de estabilización 0,8 s
Tipo Balanza de precisión
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 425 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 5,4 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10 %)
Frecuencia 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Clase II