Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCE
BIOPHARMA
Código de producto. 16203282 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32.200 g
6200 g
8200 g
Incluye:
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 16203282
Marca: Sartorius MCE4202S0S00
La balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Capacidad 4200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT
Legibilidad 0.01 g
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Linealidad ± 6 mg
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Sin cortavientos
Repetibilidad ± 4 mg
Tiempo de estabilización 1 s
Tipo Balanza de precisión (2 puestos)
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 425 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 5,4 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10%)
Frecuencia 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class II