Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
10160.00€ - 19945.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Tipo de pantalla Gran pantalla TFT táctil en color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
Idiomas alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano
Nivelado Automatización motorizada
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Capacidad Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
16432915
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MCA124S-2S00-A
120 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
12140.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16263182
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA124S-2S00-I QP99
120 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16320534
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA224S-2S00-I
220 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
14235.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16243202
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MCA224S-2S00-I QP99
220 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99
16665.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16465135
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA324S-2S00-I
320 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
15545.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16203222
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA324S-2S00-I QP99
320 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99
17980.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16223232
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA524S-2S00-I QP99
520 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99
19945.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16283182
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA124S-2S00-U QP99
120 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16444065
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MCA224S-2S00-U
220 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
10160.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16263202
BIOPHARMA
Ver documentos
Sartorius
MCA224S-2S00-U QP99
220 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
12590.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16223222
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA324S-2S00-U QP99
320 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99
13905.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16243232
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA524S-2S00-U QP99
520 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99
15870.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Gran pantalla TFT táctil en color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
Automatización motorizada
3 s
0°C a +40°C
10 años
373 mm
100/240 V (±10%)
Class I
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
1 s
Balanza analítica
240 mm
120/240 V
1,0 A
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCA