Learn More
Descrizione
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Warranty
Garantía de 10 años
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 |
| Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet |
| Descripción | Cortavientos I - Motorizado con ionizador |
| Capacidad | 520 g |
| Tipo de pantalla | Gran pantalla TFT táctil en color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Incluye | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99 |
| Idiomas | alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano |
| Nivelado | Automatización motorizada |
| Linealidad | 0,2 mg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?