Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16263182 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
520 g
Incluye:
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Protector contra corrientes de aire A - Motorizado
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Protector contra corrientes de aire U - Manual de vidrio
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire U - Manual de vidrio
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye unitSize
16263182 120 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador 1 unidad
16432915 120 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Protector contra corrientes de aire A - Motorizado cada uno
16320534 220 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador cada uno
16243202 220 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador 1 unidad
16465135 320 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador cada uno
16203222 320 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador 1 unidad
16223232 520 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador cada uno
16283182 120 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire U - Manual de vidrio 1 unidad
16444065 220 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Protector contra corrientes de aire U - Manual de vidrio cada uno
16263202 220 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire U - Manual de vidrio 1 unidad
16223222 320 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire U - Manual de vidrio 1 unidad
16243232 520 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de prueba de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire U - Manual de vidrio 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16263182 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA124S2S00I QP99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Descripción Cortavientos I - Motorizado con ionizador
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Gran pantalla TFT táctil en color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99, Protector contra corrientes de aire I - Motorizado con ionizador
Idiomas alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano
Nivelado Automatización motorizada
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 3 s
Modelo MCA124SIS00
Tiempo de estabilización 1 s
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a +40°C
Tipo Balanza analítica
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 450 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 373 mm
Peso (métrico) 9,0, 10,8 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 1,0 A
Frecuencia 50/60 Hz (±5 %)
Legal for Trade Class I