Learn More
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I CTS™ es un MEM mejorado que se recomienda para usar con el kit de transfección LV-MAX™ CTS™ como tampón de formación de complejos.
32.97€ - 76.00€
Especificaciones
Línea de células | Viral Production Cells |
---|---|
Tipo de célula | HEK293 |
Clasificación | Animal Origin-free |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medio esencial mínimo (MEM) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16386572
|
Gibco™
A4124801 |
100 mL |
32.97€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16396572
|
Gibco™
A4124802 |
500 mL |
76.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- El medio contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y elementos traza
- Opti-MEM™ I CTS™ utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,4 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- La formulación es idéntica al medio de suero reducido Opti-MEM™ I con calidad para investigación
- Sin componentes xenobióticos y con transferrina humana
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR, Parte 820, y certificado según la ISO 13485. El archivo principal sobre fármacos y el archivo de asistencia normativa están disponibles previa solicitud
Especificaciones
Viral Production Cells | |
Animal Origin-free | |
Medio esencial mínimo (MEM) | |
LV Production | |
Ambiente |
HEK293 | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Frasco |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 months from date of manufacture
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.