Learn More
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Código de producto. 16396572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16396572 500 mL 500 ml
16386572 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16396572 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4124802
 Artículo restringido
En stock
Opti-MEM™ I CTS™ es un MEM mejorado que se recomienda para usar con el kit de transfección LV-MAX™ CTS™ como tampón de formación de complejos.
Gibco™ CTS Opti-MEM I Medium is an improved minimal essential medium (MEM) that is recommended for use with the CTS LV-MAX Transfection Kit as a complexation buffer. This medium contains insulin, transferrin, hypoxanthine, thymidine, and trace elements. CTS Opti-MEM I uses a sodium bicarbonate buffer system (2.4 g/L), and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH. The formulation of CTS Opti-MEM I is identical to research-grade Opti-MEM I Reduced Serum Medium.
CTS Opti-MEM I is xeno-free and contains human transferrin.
CTS Opti-MEM I is manufactured in conformity with cGMP for medical devices, 21 CFR, Part 820, and certified to the ISO 13485. Drug Master File and Regulatory Support File available upon request.
Custom configuration and packaging available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Viral Production Cells
Tipo de célula HEK293
Clasificación Animal Origin-free
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio esencial mínimo (MEM)
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Transferrin (recombinant), Hypoxanthine, Thymidine, Trace elements
Para utilizar con (aplicación) LV Production
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Ambiente
Formato Frasco
Formulación Sodium Bicarbonate Buffer System (2.4 g/L)
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 2 y 8 °C y proteger de la luz
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.