Learn More
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Beschreibung
- El medio contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y elementos traza
- Opti-MEM™ I CTS™ utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,4 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- La formulación es idéntica al medio de suero reducido Opti-MEM™ I con calidad para investigación
- Sin componentes xenobióticos y con transferrina humana
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR, Parte 820, y certificado según la ISO 13485. El archivo principal sobre fármacos y el archivo de asistencia normativa están disponibles previa solicitud
Spezifikation
Spezifikation
Línea de células | Viral Production Cells |
Tipo de célula | HEK293 |
Clasificación | Animal Origin-free |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medio esencial mínimo (MEM) |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Para utilizar con (aplicación) | LV Production |
Calidad de fabricación | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 |
Cantidad | 100 mL |
Condiciones de envío | Ambiente |
Mehr anzeigen |
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido