Learn More
Heathrow Scientific™ Cajas para viales criogénicos
Seleccione el tamaño de la caja que desee y haga coincidir la división con los requisitos de los tubos. Las cajas para viales criogénicos Heathrow Scientific™ están fabricadas con cartón con orificios de ventilación para permitir la circulación del aire.
51.95€ - 3535.00€
Especificaciones
Material | Cartón |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Tipo | Caja criogénica |
Admite | Tubos de 1,5 a 2 mL |
Incluye | Tapa |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11394015
![]() |
Heathrow Scientific™
HS2860B |
Blanco | 7,5 cm |
51.95€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12305043
![]() |
Heathrow Scientific™
HS2860C |
Surtido (Azul, Rojo, Amarillo) | 5 cm |
3535.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11374015
![]() |
Heathrow Scientific™
HS2860A |
Blanco | 5 cm |
54.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Almacenar en LN2o en congeladores mecánicos
- Los colores permiten una fácil identificación y clasificación
- Los orificios de ventilación inferiores permiten una circulación más rápida y la eliminación del aire frío, el vapor o el LN2
- Todas las cajas tienen un tamaño de 133 x 133mm, seleccione entre dos alturas diferentes
- Las divisiones deben solicitarse por separado
Especificaciones
Cartón | |
Caja criogénica | |
Tapa | |
5,2 in | |
5,2 in |
Cuadrada | |
Tubos de 1,5 a 2 mL | |
12/Paq. | |
13,3 cm | |
13,3 cm |