Learn More
Heathrow Scientific™ Cajas para viales criogénicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12305043 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Surtido (Azul, Rojo, Amarillo)
Altura (métrico):
5 cm
7,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) unitSize
12305043 Surtido (Azul, Rojo, Amarillo) 5 cm paquete de 12
11394015 Blanco 7,5 cm paquete de 12
11374015 Blanco 5 cm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12305043 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS2860C
Seleccione el tamaño de la caja que desee y haga coincidir la división con los requisitos de los tubos. Las cajas para viales criogénicos Heathrow Scientific™ están fabricadas con cartón con orificios de ventilación para permitir la circulación del
  • Almacenar en LN2o en congeladores mecánicos
  • Los colores permiten una fácil identificación y clasificación
  • Los orificios de ventilación inferiores permiten una circulación más rápida y la eliminación del aire frío, el vapor o el LN2
  • Todas las cajas tienen un tamaño de 133 x 133mm, seleccione entre dos alturas diferentes
  • Las divisiones deben solicitarse por separado
Especificaciones
Color Surtido (Azul, Rojo, Amarillo)
Material Cartón
Forma Cuadrado
Tipo Caja criogénica
Admite Tubos de 1,5 a 2 mL
Incluye Tapa
Cantidad 12/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 50 mm
Longitud (imperial) 5,2 in
Longitud (métrico) 13,3 cm
Anchura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 13,3 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm