Learn More
Heathrow Scientific™ Cajas para viales criogénicos
Código de producto. 11394015 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Surtido (Azul, Rojo, Amarillo)
Altura (métrico):
5 cm
7,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11394015 Blanco 7,5 cm paquete de 12
12305043 Surtido (Azul, Rojo, Amarillo) 5 cm paquete de 12
11374015 Blanco 5 cm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394015 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS2860B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    35.32€ / paquete de 12
    Ahorro 4.68€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Seleccione el tamaño de la caja que desee y haga coincidir la división con los requisitos de los tubos. Las cajas para viales criogénicos Heathrow Scientific™ están fabricadas con cartón con orificios de ventilación para permitir la circulación del
  • Almacenar en LN2o en congeladores mecánicos
  • Los colores permiten una fácil identificación y clasificación
  • Los orificios de ventilación inferiores permiten una circulación más rápida y la eliminación del aire frío, el vapor o el LN2
  • Todas las cajas tienen un tamaño de 133 x 133mm, seleccione entre dos alturas diferentes
  • Las divisiones deben solicitarse por separado
Especificaciones
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrado
Tipo Caja criogénica
Admite Tubos de 1,5 a 2 mL
Incluye Tapa
Cantidad 12/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 75 mm
Longitud (imperial) 5,2 in
Longitud (métrico) 13,3 cm
Anchura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 13,3 cm
Altura (imperial) 3 in
Altura (métrico) 7,5 cm