Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCub™e F101h ULT, con registrador de gráficos y LN2-Backup Código de producto.: 16399636
Eppendorf™ Congelador CryoCub™e F101h ULT, con registrador de gráficos y LN2-Backup
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7084494
UE, cada uno
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16399636
Marca: Eppendorf™ F101345001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El congelador F101h de temperatura ultrabaja (ULT) es ideal para el almacenamiento debajo de la mesa de muestras más pequeñas. Al proporcionar temperaturas fiables de 80 °C en un diseño compacto, el CryoCube™ 101Fh ofrece un almacenamiento de muestras seguro y duradero.
  • Los paneles de aislamiento de vacío permiten aumentar la capacidad interna con el mismo tamaño que los congeladores con espuma tradicionales
  • Las puertas interiores tienen juntas y también están aisladas creando 2 compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras se accede a las muestras
  • Panel de control LED de fácil lectura y estado de alarma
  • Ventilación de vacío especial con émbolo ubicado ergonómicamente para obtener acceso inmediato a su congelador
  • Las puertas interiores se pueden quitar rápidamente sin la necesidad de herramientas para una descongelación más rápida y sencilla
  • Interior completo de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante los ciclos de mantenimiento y descongelación
  • Exterior de acero con pintura en polvo
  • Las juntas especiales de la puerta exterior de baja temperatura permiten que las juntas permanezcan flexibles a –86 °C y evitan la acumulación de hielo para un fácil acceso a las muestras
  • Protección por contraseña de los puntos de ajuste de alarma y temperatura para evitar cambios no autorizados en la configuración
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Seguro para la capa de Ozono
    • Contenido reciclado
    • Sin sustancias que dañen al medioambiente
    • Reciclable
    • No tóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 101 l
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
No. of Doors 1
Puertas interiores 2
Material de la cabina Acero inoxidable
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Interior acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
N.º de gradillas por kit 6
Modelo Vertical
Dimensiones interiores (F x An x Al) 33 × 48 × 64 cm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 56,6 × 90 × 83 cm
Superficie (métrico) 90 x 56,6 cm
Registrador de gráficos Estándar
Sistemas de apoyo LN2 (instalado en fábrica)
Amperaje 5 A
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
compresor 2 etapas
Peso (métrico) 123 kg
Mostrar más Mostrar menos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf -80°C Freezer CryoCube F101h
    Título del producto
    Eppendorf™ Congelador CryoCub™e F101h ULT, con registrador de gráficos y LN2-Backup >