Learn More
Eppendorf™ UTC CryoCube™ F101h, con registrador, reserva de CO2, 230V/50 Hz
El congelador F101h de temperatura ultrabaja (ULT) es ideal para el almacenamiento debajo de la mesa de muestras más pequeñas. Al proporcionar temperaturas fiables de 80 °C en un diseño compacto, el CryoCube™ 101Fh ofrece un almacenamiento de muestras seguro y duradero.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 101 l |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 2 |
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16379636
![]() |
Eppendorf™
|
UE |
N/A
|
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los paneles de aislamiento al vacío permiten aumentar la capacidad interna con el mismo espacio que los ultracongeladores con aislamiento tradicional de espuma\nLas puertas interiores están equipadas con juntas y aisladas, creando 2 compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras accede a sus muestras\nPanel de control LED fácil de leer y estado de alarma\nOrificio de vacío especial con émbolo ubicado ergonómicamente a la altura de la cintura para acceder inmediatamente al ultracongelador\nLas puertas interiores se pueden retirar rápidamente sin necesidad de herramientas, para una descongelación más fácil y rápida\nInterior completamente de acero inoxidable para una limpieza fácil durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero pintado\nLos sellados especiales para temperaturas bajas de las puertas exteriores permiten que las juntas permanezcan flexibles a –86 °C y previenen la formación de hielo, facilitando el acceso a las muestras\nProtección por contraseña de los valores teóricos de alarma y temperatura para prevenir cambios no autorizados de los ajustesEspecificaciones
101 l | |
1 | |
Acero inoxidable | |
acero inoxidable | |
6 | |
33 × 48 × 64 cm | |
90 x 56,6 cm | |
CO2 (instalado en fábrica) | |
230 V | |
2 etapas |
De -50 °C a -86 °C | |
2 | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
Vertical | |
56,6 × 90 × 83 cm | |
Estándar | |
5 A | |
50 Hz | |
123 kg |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ UTC CryoCube™ F101h, con registrador, reserva de CO2, 230V/50 Hz