Learn More
Eppendorf™ UTC CryoCube™ F101h, con registrador, reserva de CO2, 230V/50 Hz
GREENER_CHOICE
El congelador F101h de temperatura ultrabaja (ULT) es ideal para el almacenamiento debajo de la mesa de muestras más pequeñas. Al proporcionar temperaturas fiables de 80 °C en un diseño compacto, el CryoCube™ 101Fh ofrece un almacenamiento de muestras seguro y duradero.
Marca:  Eppendorf™ F101344001
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16379636
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Los paneles de aislamiento de vacío permiten aumentar la capacidad interna con el mismo tamaño que los congeladores con espuma tradicionales
  • Las puertas interiores tienen juntas y también están aisladas creando 2 compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras se accede a las muestras
  • Panel de control LED de fácil lectura y estado de alarma
  • Ventilación de vacío especial con émbolo ubicado ergonómicamente para obtener acceso inmediato a su congelador
  • Las puertas interiores se pueden quitar rápidamente sin la necesidad de herramientas para una descongelación más rápida y sencilla
  • Interior completo de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante los ciclos de mantenimiento y descongelación
  • Exterior de acero con pintura en polvo
  • Las juntas especiales de la puerta exterior de baja temperatura permiten que las juntas permanezcan flexibles a –86 °C y evitan la acumulación de hielo para un fácil acceso a las muestras
  • Protección por contraseña de los puntos de ajuste de alarma y temperatura para evitar cambios no autorizados en la configuración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
101 l
1
Acero inoxidable
acero inoxidable
6
33 × 48 × 64 cm
90 x 56,6 cm
CO2 (instalado en fábrica)
UE
50 Hz
123 kg
De -50 °C a -86 °C
2
Vacío, espuma de poliuretano
Acero con pintura en polvo
Vertical
56,6 × 90 × 83 cm
Estándar
5 A
230 V
2 etapas
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf -80°C Freezer CryoCube F101h
    SDS
    Documentos Certificados
    Ver productos accesorios
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Eppendorf™ UTC CryoCube™ F101h, con registrador, reserva de CO2, 230V/50 Hz > Tipo de enchufe: Europeo