Learn More
Notrax Capa Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con rebordes anchos laterales, gris
Notrax Crossrib Sof-Tred™: gran comodidad para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal.
54.00€ - 141.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material | Vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17702058
|
Notrax
406S0023GY |
91 x 60 cm |
54.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17722058
|
Notrax
406S0035GY |
150 x 91 cm |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17742048
|
Notrax
406C0024GY |
1830 x 60 cm | N/A | |||||||
17762048
|
Notrax
406C0036GY |
1830 x 91 cm | N/A | |||||||
17782048
|
Notrax
406C0048GY |
1830 x 122 cm | N/A | |||||||
Descripción
- Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
- La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal, compatible con pruebas de laboratorio independientes
- Los rebordes anchos laterales proporcionan tracción y son fáciles de limpiar
- Disponible con bordes amarillos a los lados para cumplir con el código OSHA 1910-144
- Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Gris | |
Vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |