Learn More
Notrax Capa Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con rebordes anchos laterales, gris
Código de producto. 17722058
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17722058 150 x 91 cm cada uno
17702058 91 x 60 cm cada uno
17742048 1830 x 60 cm cada uno
17762048 1830 x 91 cm cada uno
17782048 1830 x 122 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17722058 Proveedor Notrax N.º de proveedor 406S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.67€
    128.06€ / paquete de 1
    Ahorro 29.61€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Notrax Crossrib Sof-Tred™: gran comodidad para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vin
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal, compatible con pruebas de laboratorio independientes
  • Los rebordes anchos laterales proporcionan tracción y son fáciles de limpiar
  • Disponible con bordes amarillos a los lados para cumplir con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 150 x 91 cm
Color Gris
Longitud (imperial) 59 in
Longitud (métrico) 150 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm