Learn More
Notrax Capa Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con rebordes anchos laterales, gris
Notrax Crossrib Sof-Tred™: gran comodidad para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal.
Marca:  Notrax 406S0023GY
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17702058
  • 54.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Descripción
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal, compatible con pruebas de laboratorio independientes
  • Los rebordes anchos laterales proporcionan tracción y son fáciles de limpiar
  • Disponible con bordes amarillos a los lados para cumplir con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
91 x 60 cm
36 in
Vinilo microcelular
60 cm
Gris
91 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Notrax Capa Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con rebordes anchos laterales, gris > Alfombrillas; longitud: 91 cm; anchura: 60 cm