Learn More
Cre Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 479.00€
Especificaciones
Antígeno | Cre |
---|---|
Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:2000. Use reported in scientific literature (PMID 33784255), Immunohistochemistry 1:10 - 1:5000, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:5000, SDS-Page reported in scientific literature (PMID 27432829), Immunohistochemistry Free-Floating reported in scientific literature (PMID 25429143) |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18575572
|
Novus Biologicals
NB100-56134 |
0.05 mL |
479.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18584193
|
Novus Biologicals
NB100-56134-0.025ml |
0.025 mL |
216.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cre Polyclonal antibody specifically detects Cre in Mouse, Cre/lox System samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), SDS-Page, Immunohistochemistry Free-FloatingEspecificaciones
Cre | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Cre/lox System | |
Cyclization recombinase | |
IgG | |
Unpurified |
Western Blot 1:1000 - 1:2000. Use reported in scientific literature (PMID 33784255), Immunohistochemistry 1:10 - 1:5000, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:5000, SDS-Page reported in scientific literature (PMID 27432829), Immunohistochemistry Free-Floating reported in scientific literature (PMID 25429143) | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
50 uL neat whole antisera | |
A synthethic peptide corresponding to a portion of amino acids 1-50 of the bacteriophage protein CRE was used as immunogen, GenBank no. AAQ14086.1. | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cre Antibody, Novus Biologicals™