Learn More
Cre Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NB100-56134-0.025ml
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18584193
  • 216.00€ / 25 microlitros
Descripción
Cre Polyclonal antibody specifically detects Cre in Mouse, Cre/lox System samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), SDS-Page, Immunohistochemistry Free-Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cre Antibody, Novus Biologicals™ > 0.025 mL; Unconjugated