Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de acoplamiento con válvula de desconexión rápida CPC™
Conector de desconexión rápida con una sencilla interfaz de pulsar para conectar para tubos rígidos
25.20€ - 26.20€
Especificaciones
Tipo | Inserto de acoplamiento con válvula de desconexión rápida |
---|---|
Color | Blanco |
Temperatura máx. (imperial) | 180 °F |
Temperatura máx. (métrico) | 82 °C |
Tipo de puerto | Desconexión rápida y pulsar para conectar |
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15447103
|
Cole-Parmer™
31304-30 |
4,6 cm |
25.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11745358
|
Cole-Parmer™
31304-32 |
4,98 cm |
26.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Introduzca el inserto en el cuerpo para conectar el conector.
- Las dos mitades del conector se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente.
- Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
- La válvula accionada por resorte en cada mitad del conector sella la trayectoria de flujo.
- También hay disponibles conectores de flujo directo sin válvulas de cierre.
- Todas las partes del conector tienen resortes y cierres de acero inoxidable 316.
Especificaciones
Inserto de acoplamiento con válvula de desconexión rápida | |
180 °F | |
Desconexión rápida y pulsar para conectar | |
Acetal |
Blanco | |
82 °C | |
Autoclave u óxido de etileno (EtO) | |
120 psi |