Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect Valved Coupling Insert
Quick-disconnect fitting with simple push-to-connect interface for your rigid tubing
Marca: Cole-Parmer™ 31304-30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Introduzca el inserto en el cuerpo para conectar el conector.
- Las dos mitades del conector se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente.
- Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
- La válvula accionada por resorte en cada mitad del conector sella la trayectoria de flujo.
- También hay disponibles conectores de flujo directo sin válvulas de cierre.
- Todas las partes del conector tienen resortes y cierres de acero inoxidable 316.
Especificaciones
Inserto de acoplamiento con válvula de desconexión rápida | |
180 °F | |
Desconexión rápida y pulsar para conectar | |
Autoclave u óxido de etileno (EtO) | |
Acetal |
Blanco | |
82 °C | |
4,57 × 3,96 mm (1/4 × 1/4 pulgadas) | |
4,6 cm | |
120 psi |