Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de acoplamiento con válvula de desconexión rápida CPC™
Código de producto. 11745358
Click to view available options
Longitud global (métrico):
4,6 cm
4,98 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11745358
Marca: Cole-Parmer™ 3130432
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conector de desconexión rápida con una sencilla interfaz de pulsar para conectar para tubos rígidos
  • Introduzca el inserto en el cuerpo para conectar el conector.
  • Las dos mitades del conector se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente.
  • Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
  • La válvula accionada por resorte en cada mitad del conector sella la trayectoria de flujo.
  • También hay disponibles conectores de flujo directo sin válvulas de cierre.
  • Todas las partes del conector tienen resortes y cierres de acero inoxidable 316.
Especificaciones
Tipo Inserto de acoplamiento con válvula de desconexión rápida
Color Blanco
Temperatura máx. (imperial) 180 °F
Temperatura máx. (métrico) 82 °C
Tipo de puerto Desconexión rápida y pulsar para conectar
Descripción 4,57 × 3,96 mm (1/4 × 3/8 pulgadas)
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno (EtO)
Longitud global (métrico) 4,98 cm
Material Acetal
Presión 120 psi