Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de carga de gel, plana, 0,2 mm
Puntas de pipeta de carga de gel Corning–: diseñadas con extremo capilar para permitir un fácil acceso en geles de electroforesis vertical y horizontal.–
184.03€ - 215.55€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Natural |
Grosor | 0,2 mm |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
Para utilizar con (aplicación) | El extremo capilar permite un fácil acceso a geles de electroforesis verticales y horizontales, ultra micropipetas |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10559311
|
Corning™
4815 |
10 μl |
184.03€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10324751
|
Corning™
4884 |
De 1 a 200 μl |
215.55€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Puntas de pipeta de polipropileno para carga de gel Corning™ diseñadas con extremo capilar plano de 0,2 mm de ancho para permitir un fácil acceso en geles de electroforesis vertical y horizontal. Diseñadas para su uso con Gilson™ y otras ultramicropipetas conocidas - 200 puntas/gradilla no estéril, sin ARNasa/ADNasa, no pirogénicas y sin trazas metálicas.
Especificaciones
No estéril | |
0,2 mm | |
El extremo capilar permite un fácil acceso a geles de electroforesis verticales y horizontales, ultra micropipetas | |
Gradilla |
Natural | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Carga de gel | |
Polipropileno |