Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de carga de gel, plana, 0,2 mm
Código de producto. 10324751 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
De 1 a 200 μl
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 400
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10324751 De 1 a 200 μl 400 PCS
10559311 10 μl paquete de 400
2 options
Código de producto. 10324751
Marca: Corning™ 4884
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta de carga de gel Corning–: diseñadas con extremo capilar para permitir un fácil acceso en geles de electroforesis vertical y horizontal.–
Puntas de pipeta de polipropileno para carga de gel Corning™ diseñadas con extremo capilar plano de 0,2 mm de ancho para permitir un fácil acceso en geles de electroforesis vertical y horizontal. Diseñadas para su uso con Gilson™ y otras ultramicropipetas conocidas - 200 puntas/gradilla no estéril, sin ARNasa/ADNasa, no pirogénicas y sin trazas metálicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad No estéril
Color Natural
Longitud (imperial) 3,26 in
Longitud (métrico) 8,3 cm
Grosor 0,2 mm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) El extremo capilar permite un fácil acceso a geles de electroforesis verticales y horizontales, ultra micropipetas
Estilo de punta Carga de gel
Envase Gradilla
Material Polipropileno
Forma Plano