Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de carga de gel, plana, 0,2 mm
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
De 1 a 200 μl
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 400
Descripción
Puntas de pipeta de polipropileno para carga de gel Corning™ diseñadas con extremo capilar plano de 0,2 mm de ancho para permitir un fácil acceso en geles de electroforesis vertical y horizontal. Diseñadas para su uso con Gilson™ y otras ultramicropipetas conocidas - 200 puntas/gradilla no estéril, sin ARNasa/ADNasa, no pirogénicas y sin trazas metálicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Longitud (imperial) | 1,81 in |
| Longitud (métrico) | 4,6 cm |
| Grosor | 0,2 mm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | El extremo capilar permite un fácil acceso a geles de electroforesis verticales y horizontales, ultra micropipetas |
| Estilo de punta | Carga de gel |
| Envase | Gradilla |
| Mostrar más |