Learn More
Estándar de límites de detección requeridos por contrato (CRDL), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
302.00€ - 568.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard |
---|---|
Forma física | Líquido |
Concentración | Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid |
Número MDL | MFCD00146530 |
Número UN | UN3264 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11313627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035420.AE |
100 mL |
302.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11425010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035420.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard | |
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid | |
UN3264 |
Líquido | |
MFCD00146530 | |
Specpure™ |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes