Learn More
Estándar de límites de detección requeridos por contrato (CRDL), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid |
| Número MDL | MFCD00146530 |
| Número UN | UN3264 |
| Cantidad | 500 mL |
| Grado | Specpure |