Learn More
Estándar de límites de detección requeridos por contrato (CRDL), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313627 100 mL 100 ml
11425010 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11313627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035420.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard
Forma física Líquido
Concentración Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid
Número MDL MFCD00146530
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure