Learn More
Contec™ Recambios de fregona estériles para sistema de lavado de paredes VertiKlean™
Usar con el sistema de lavado de paredes VertiKlean™ diseñado para limpiar superficies verticales. Los cabezales y las fundas de mopa estériles de lavado de paredes VertiKlean™ están compuestos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorbencia para una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión. Existe una opción con textura.
718.00€ - 820.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recambio de mopa |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | Reutilizables |
Para utilizar con (aplicación) | Para la aplicación de desinfectantes y limpieza húmeda de techos y paredes en entornos controlados |
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15964970
![]() ![]() |
Contec™
MVK-MOPIR |
Medio | Bastidor mediano de 30,5 cm (12 pulg) |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16615524
![]() ![]() |
Contec™
LVK-MOPIR |
Grande | Bastidor grande de 35,6 cm (14 pulg) |
718.00€
paquete de 32 |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Ligero, de poliéster, desechable
- Ideal para la aplicación de desinfectantes y la limpieza en húmedo de superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados; permite llegar a esquinas y techos de difícil acceso con un rango completo de movimientos
- La espuma absorbente lleva los disolventes y desinfectantes a la superficie; el tejido de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y contribuye a distribuir el líquido de manera uniforme sobre la superficie que se está limpiando
- Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la mopa
- La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren mayor frotamiento
- No contiene celulosa; compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y limpiadores
Información de órdenes
Mango de aluminio con bastidor de fregona disponible por separado (n.° decat. 19-038-555).
Especificaciones
Recambio de mopa | |
Esterilizable en autoclave | |
Para la aplicación de desinfectantes y limpieza húmeda de techos y paredes en entornos controlados |
Estéril | |
Reutilizables | |
Poliéster tejido, Espuma de poliéster |