Learn More
Contec™ Recambios de fregona estériles para sistema de lavado de paredes VertiKlean™
BIOPHARMA
Código de producto. 16615524 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
Para utilizar con (equipo):
Bastidor grande de 35,6 cm (14 pulg)
Bastidor mediano de 30,5 cm (12 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 32
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16615524 Grande Bastidor grande de 35,6 cm (14 pulg) paquete de 32
15964970 Medio Bastidor mediano de 30,5 cm (12 pulg) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16615524 Proveedor Contec™ N.º de proveedor LVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    547.34€ / paquete de 32
    Ahorro 84.66€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Usar con el sistema de lavado de paredes VertiKlean™ diseñado para limpiar superficies verticales. Los cabezales y las fundas de mopa estériles de lavado de paredes VertiKlean™ están compuestos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorbencia para una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión. Existe una opción con textura.
  • Ligero, de poliéster, desechable
  • Ideal para la aplicación de desinfectantes y la limpieza en húmedo de superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados; permite llegar a esquinas y techos de difícil acceso con un rango completo de movimientos
  • La espuma absorbente lleva los disolventes y desinfectantes a la superficie; el tejido de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y contribuye a distribuir el líquido de manera uniforme sobre la superficie que se está limpiando
  • Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la mopa
  • La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren mayor frotamiento
  • No contiene celulosa; compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y limpiadores
Información de órdenes
Mango de aluminio con marco para trapeador disponible por separado (Cat. No. 19-038-555).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de mopa
Código de color Blanco
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño Grande
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Bastidor grande de 35,6 cm (14 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Para la aplicación de desinfectantes y limpieza húmeda de techos y paredes en entornos controlados
Color-coded No
Material Poliéster tejido, Espuma de poliéster