Learn More
Soluciones estándar de conductividad de 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Un estándar de conductividad de 1,413 μS/cm de calidad superior que se prepara con una solución de cloruro de potasio trazable al NIST.
49.20€ - 60.50€
Especificaciones
Tipo | Soluciones estándar de calibración |
---|---|
Industry Type | Para uso industrial y de laboratorio |
Código de producto | Marca | Cantidad | Conductividad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Conductividad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11627030
|
Hanna Instruments
HI70030P |
20 ml | 12,880 μS/cm |
49.20€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11647030
|
Hanna Instruments
HI70031P |
20 ml | 1413 μS/cm |
60.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Solución de conductividad de 1.413 μ S/cm de calidad superior que es trazable por el NIST y está contenida en sobres portátiles de un solo uso.
- Tabla de temperaturas de valor real μS/cm a varias temperaturas impreso en cada frasco.
- Embalaje cómodo para un solo uso.
- Estandarizado con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con Cloruro de potasio NIST 2202 SRM (material de referencia estándar) En agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978.
- Los equipos adicionales utilizados en la preparación de las soluciones incluyen balanzas certificadas con control de peso, vidrio de clase A y termómetros certificados.
- Una selección de estándares de calibración mixtos listos para ser trazables a NIST.
- Disponible en frascos de 460 ml o en bolsitas de20 ml selladas individualmente para protegerlas de la luz y el aire.
Especificaciones
Soluciones estándar de calibración | |
Para uso industrial y de laboratorio |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Soluciones estándar de conductividad de 84 μS/cm, Hanna Instruments™