Learn More
Soluciones estándar de conductividad, Hanna Instruments™
Código de producto. 11647030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Conductividad:
12 880 µS/cm
1413 μS/cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conductividad Tamaño de la unidad
11647030 20 ml 1413 μS/cm 1 PCS
11627030 20 ml 12 880 µS/cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11647030 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI70031P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.27€
    42.77€ / paquete de 1
    Ahorro 29.50€
    40% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un estándar de conductividad de calidad superior que se prepara frente a un NIST solución de cloruro de potasio trazable.
  • Calidad premium 1.413 μSolución de conductividad S/cm que es NIST trazables y contenidos en sobres portátiles de un solo uso
  • Gráfico de temperatura actual μValor S/cm a diferentes temperaturas impreso en cada botella
  • Embalaje cómodo para un solo uso.
  • Estandarizado con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio. NIST 2202 SRM (Material de referencia estándar) en agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978
  • Los equipos adicionales utilizados en la preparación de las soluciones incluyen balanzas certificadas con control de peso, vidrio de clase A y termómetros certificados.
  • Una selección de estándares de calibración listos para mezclar y trazables a NIST
  • Disponible en frascos de 460 ml o en bolsitas de 20 ml selladas individualmente para protegerlas de la luz y el aire
Especificaciones
Conductividad 1413 μS/cm
Color Incolora
pH ∽ 7
Punto de ebullición ∽100°C
Solubilidad Soluble en agua
Tipo Soluciones estándar de calibración
Industry Type Para uso industrial y de laboratorio, Industrial Use
Cantidad 20 ml