Learn More
Soluciones estándar de conductividad, Hanna Instruments™
Código de producto. 11627030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Conductividad:
12 880 µS/cm
1413 μS/cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conductividad unitSize
11627030 20 ml 12 880 µS/cm 1 PCS
11647030 20 ml 1413 μS/cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11627030 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI70030P
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un estándar de conductividad de calidad superior que se prepara frente a un NIST solución de cloruro de potasio trazable.
  • Calidad premium 12.880 μSolución de conductividad S/cm que es NIST trazables y contenidos en sobres portátiles de un solo uso. 
  • Gráfico de temperatura actual μValor S/cm a diferentes temperaturas impreso en cada botella
  • Calidad premium 12.880 μSolución de conductividad S/cm estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de referencia estándar) 
  • Agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978
  • Ideal para usuarios que no se calibran con frecuencia.
  • Ideal para el uso en el campo debido a la portabilidad.
Especificaciones
Conductividad 12 880 µS/cm
Tipo Soluciones estándar de calibración
Industry Type Para uso industrial y de laboratorio, Industrial Use
Cantidad 20 ml