Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Liebig, con roscas GL
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
48.00€ - 77.00€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11526794
|
Lenz Laborglasintrumente
05210311 |
NS 14/23 |
48.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11536794
|
Lenz Laborglasintrumente
05210411 |
NS 13/23 |
77.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Condensadores de Liebig conformes a DIN 12576 y además de DIN
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Roscas GL 14 |